Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes universels à vide Savant™ SpeedVac
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Manipulez et récupérez les solvants en toute sécurité grâce à cette unité intégrée, qui allie une source de vide sans huile et un piège à vapeur réfrigéré.
Manipulez et récupérez en toute sécurité les solvants grâce aux systèmes universels à vide Savant™ SpeedVac™, équipés d’un flacon de condensation en verre à col large et facile à utiliser. Cette unité intégrée unique combine une source à vide sans huile et une trappe à vapeur réfrigérée. Elle peut être connectée à l’un des concentrateurs pour fournir un système SpeedVac complet
Description
UVS450 et UVS400A
- Faible encombrement
- Système universel à vide sans huile à faible entretien, résistant à la corrosion
- Flacon condenseur à grande ouverture avec couvercle à fermeture étanche automatique
- Système de réfrigération à un étage
- Fonctionnement efficace avec tous les concentrateurs SpeedVac™, et autres équipements attachés au vide
- Le piège en sortie optionnel (modèle n°ANT100) peut être ajouté pour neutraliser l’ammoniaque ou l’acide
- Le piège chimique (modèle n°DTK120R) peut être ajouté pour absorber la radioactivité volatile et les vapeurs résiduelles
- Température de fonctionnement max <10 torr (13,3mbar)
- Pompe à membrane ETFE sans huile
- Débit de36 litres / minute sur les modèles de 60 Hz ; 30 litres / minute sur les modèles de 50 Hz
- UVS450A inclut également la technologie VaporNet™. Cela représente une vanne dans la conduite de vide et un
- circuit de commande pour cette vanne. La modulation de cette vanne provoque le fait que les molécules restent dans le piège à froid plus longtemps qu’avec un vide constant. Toutes les caractéristiques standard, en plus de :
UVS850DDA
- Pompe à trois étages sans huile haute efficacité
- Volume Dépression : <0,6 torr
- Débit de 36 litres/minute à 60 Hz ; 20 litres/minute à 50 Hz
- Kit de connexion PTFE
- Piège de neutralisation d’ammoniac en sortie (ANT100) inclus
- Inclut la technologie VaporNet™. Cela représente une vanne dans la conduite de vide et un circuit de commande pour cette vanne. La modulation de cette vanne provoque le fait que les molécules restent dans le piège à froid plus longtemps qu’avec un vide constant. Fluide caloporteur Thermo Scientific™ CryoCool™ (SCC1). Celui-ci doit être commandé pour être utilisé avec tous les pièges à froid réfrigérés (RVT) et la station de mise à vide universelle (UVS).
Requiert :
Fluide caloporteur CryoCool™ (SCC1). Celui-ci doit être commandé pour être utilisé avec tous les pièges à froid réfrigérés (RVT) et la station de mise à vide universelle (UVS).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE |
| Description | Système de vide universel UVS450A avec technologie VaporNe™ |
| Type | Station de mise à vide universelle |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les pièges à froid réfrigérés (RVT) et la source de vide universelle (UVS) |
| Alimentation électrique | 230 V/50 Hz |