Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs à vide Savant SpeedVac™ pour applications de chimie organique et de recherche pharmaceutique
Code produit 15906181 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Acrylique haute capacité
Kit SPD210P1 230
Kit SPD210P2 230
Description:
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD210
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 P1
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 P2
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Description Alimentation électrique unitSize
15906181 Acrylique haute capacité Concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 230 V/50 Hz 1 pièce
15916181 Kit SPD210P1 230 Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 P1 230 V/50 Hz 1 pièce
15926181 Kit SPD210P2 230 Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 P2 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15906181 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD210230
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réalisez des fractions HPLC et des applications d’éluants SPE en phase inverse avec ce concentrateur sous vide SPD210 et les kits qui contiennent tous les composants nécessaires, sous une seule référence.
Optimisez l’évaporation grâce aux concentrateurs haute capacité Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™. Dotés de trois niveaux de chauffage, ces concentrateurs sont idéaux pour les solvants aqueux et organiques. Réalisez des fractions HPLC et des applications d’éluants SPE en phase inverse avec les kits Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™, faciles à utiliser et contenant tous les composants requis sous un numéro de modèle unique.
Caractéristiques :
  • Large choix de rotors acceptant une gamme de tubes de types et dimensions différents
  • Affichage numérique intuitif du programme avec trois programmes prédéfinis qui peuvent être modifiés et enregistrés pour régler la chaleur, le temps d’exécution et la température
  • Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque le processus est terminé
  • La cuve revêtue de PTFE assure une grande longévité face à l’utilisation de solvants agressifs
  • La vanne de purge automatique fournit automatiquement le vide au début d’un protocole et assure la mise à pression atmosphérique en fin de protocole
  •  
Le kit SPD210P1 comprend ce qui suit :
  • Concentrateur SpeedVac™ SPD210 haute capacité
  • -104 Trappe à vapeur réfrigérée
  • Pompe à vide
  • Rotor de 200 × 1,5mL
  • Vacuomètre numérique
  • Ensemble de tubulures universelles
  • Kit de piège chimique
  • Cartouche jetable
  • Flacon condenseur en verre
  • Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Solvants et combinaisons de solvants :
  • Acétonitrile
  • Méthanol
  • Éthanol
  • Eau
Applications typiques :
  • Fractionnement par HPLC à l’eau et l’acide trifluoroacétique à 0,1%
  • SPE en phase inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Type Acrylique haute capacité
Matériau de la cuve Revêtement en PTFE
Description Concentrateur sous vide SpeedVac SPD210
Alimentation électrique 230 V/50 Hz