Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
- Simplicité d’utilisation
- Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- S’adaptent directement dans votre concentrateur
Spécification
Spécification
| Description | Flacons : 192 modèles à grande capacité (1 fiole 15 x 45 mm, 4 ml) |
| Type | Rotor |
| À utiliser avec (équipement) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (nécessite RAD200) |
| Capacité | 192 flacons |
| Modèle | RH192-15 |
| Système de rotor | Classique |