Learn More
Saxagliptin, MedChemExpress
Code produit 16463758
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463758 10 mg
16400147 50 mg
16424826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16463758 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10285
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Saxagliptin (BMS-477118) is a potent, selective, reversible, competitive and orally active dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Ki = 0.6-1.3 nM) inhibitor. Saxagliptin has the peotential for type 2 diabetes mellitus research.
Saxagliptin (BMS-477118) is a potent, selective, reversible, competitive and orally active dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Ki = 0.6-1.3 nM) inhibitor. Saxagliptin has the peotential for type 2 diabetes mellitus research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Saxagliptin
CAS 361442-04-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H25N3O2
Quantité 10 mg
Synonyme BMS-477118
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (107.80 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H]([C@](C[C@H](C1)C2)(C[C@@H]1C3)C[C@]23O)C(N([C@@H](C4)C#N)[C@@H]5[C@H]4C5)=O
Poids moléculaire (g/mol) 315.41
Poids de la formule 315.41
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism