Learn More
Saxagliptine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15723467 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15723467 250 mg 250mg
15713467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15723467 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462182500
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 361442-04-8 | C18H25N3O2 | 315.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 361442-04-8
Formule moléculaire C18H25N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 315.42
Numéro MDL MFCD12756398
Clé InChI QGJUIPDUBHWZPV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme saxagliptin
CID PubChem 129317852
Nom IUPAC 2-[2-amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile
SMILES NC(C(=O)N1C2CC2CC1C#N)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Saxagliptin
Point de fusion 107.0°C to 110.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Poids de la formule 315.41