Learn More
SB 202190, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463629 25 mg 25mg
15483629 50 mg 50mg
15473629 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60950.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.32€
    140.65€ / 25mg
    Économisez 28.67€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibe l’activité de la p38 kinase in vivo grâce à la concurrence avec l’ATP
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152121-30-7
Formule moléculaire C20H14FN3O
Synonyme 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Spécification
Quantité 25 mg
Description Jaune
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibe l’activité de la p38 kinase in vivo grâce à la concurrence avec l’ATP
Doser ≥ 99%
Poids de la formule 331,35g/mol
Point de fusion 240°C à 243°C
Solubilité Soluble dans le DMSO à 30 mg/ml
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide cristallin