Learn More
SB 202190, MedChemExpress
Description
SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SB 202190 |
| CAS | 152121-30-7 |
| Couleur | Light Nude |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H14FN3O |
| Quantité | 200 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (301.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C(O)C=C4)=N2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 331.34 |
| Poids de la formule | 331.34 |
| Afficher plus |