Learn More
SB 202190, TRC
Code produit 30423092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423092 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS15449550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
CAS 152121-30-7
Formule moléculaire C20H14FN3O
Quantité 50 mg
Synonyme SB 202190, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
Formule InChI InChI=1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
SMILES Oc1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
Nom IUPAC 4-[4-(4-fluorophényl)-5-pyridin-4-yl-1H-imidazol-2-yl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 331.34
Poids de la formule 331.1121