Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB203580, 98 %
Code produit 15484079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484079 50 mg 50mg
15464079 25 mg 25mg
15474079 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484079 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61482.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Nouvel inhibiteur hautement spécifique des homologues de la kinase p38 et de la Kinase MAP
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152121-47-6
Formule moléculaire C21H16FN3OS
Synonyme 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Nouvel inhibiteur hautement spécifique des homologues de la kinase p38 et de la Kinase MAP
Doser 98%
Poids de la formule 377,44g/mol
Point de fusion 235°C à 247°C
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre