Learn More
SB-203580, TRC
Code produit 30411474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411474 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS1546001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau SB-203580
CAS 152121-47-6
Formule moléculaire C21 H16 F N3 O S
Quantité 1 mg
Synonyme SB 203580
Formule InChI InChI=1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
SMILES CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
Nom IUPAC 4-[4-(4-fluorophényl)-2-(4-méthylsulfinylphényl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 377.43
Poids de la formule 377.0998