Learn More
SB-203580, TRC
Code produit 30411078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411078 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411078 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS1546005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SB-203580
CAS 152121-47-6
Formule moléculaire C21 H16 F N3 O S
Quantité 5 mg
Synonyme SB 203580
Formule InChI InChI=1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
SMILES CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
Nom IUPAC 4-[4-(4-fluorophényl)-2-(4-méthylsulfinylphényl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 377.43
Poids de la formule 377.0998