Learn More
SB 204990, MedChemExpress
Code produit 16479597
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479597 5 mg
16427058 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16479597 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16450
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB 204990
CAS 154566-12-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H22Cl2O5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.89 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (64.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@]1(O)C(O[C@H](CCCCCCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 389.27
Poids de la formule 389.27
Pourcentage de pureté 95.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism