Learn More
Tocris Bioscience™ SB 206553 hydrochloride
Description
Potent and selective 5-HT2B/5-HT2C receptor antagonist (rat 5-HT2B pA2 = 8.89, human 5-HT2C pKi = 7.92). Displays > 80-fold selectivity over all other 5-HT receptor subtypes and a variety of other receptors (pKi < 6). Centrally active following oral administration in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SB 206553 hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 328.8 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 328.8 |