Learn More
R&D Systems™ SB 225002
Code produit 18084762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18084762 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18084762 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2725/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1323.42€
    1190.70€ / 50mg
    Économisez 132.72€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective CXCR2 antagonist
Potent and selective CXCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 = 22 nM) that displays > 150-fold selectivity over CXCR1 receptors. Causes inhibition of IL-8 and GROα-mediated calcium mobilization in HL60 cells (IC50 values are 8 and 10 nM respectively). Prevents IL-8-induced neutrophil chemotaxis in vitro and sequestration in vivo. Inhibits HIV replication in lymphocytes and macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182498-32-4
Formule moléculaire C13H10BrN3O4
Spécification
Nom chimique ou matériau SB 225002
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 352.14
Pureté >99%
Poids moléculaire 352.14