Learn More
SB 258719, MedChemExpress
Code produit 16494106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494106 25 mg
16482648 5 mg
16470449 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494106 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00443
MedChemExpress SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.
SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB 258719
CAS 195199-95-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H30N2O2S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (738.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(C)=C1)(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 338.51
Poids de la formule 338.51
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation