Learn More
Tocris Bioscience™ SB 332235
Description
SB 332235 is a potent CXCR2 antagonist (IC50 = 7.7 nM). Exhibits 285-fold selectivity for CXCR2 over CXCR1. Reduces leukocyte numbers in synovial fluid in acute and chronic rabbit arthritis models. Also reduces synovial fluid eicosanoid and cytokine levels in a rabbit chronic arthritis model. Inhibits proliferation of AML cell lines in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-3-[[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]amino]-2-hydroxybenzenesulfonamide |
| CAS | 276702-15-9 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | Chemokine Receptor Antagonists |
| Formule moléculaire | C13H10Cl3N3O4S |
| Poids de la formule | 410.66 |
| Pureté | >98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?