Learn More
SB-366791, MedChemExpress
Code produit 16471277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471277 50 mg
16457767 5 mg
16453286 25 mg
16435786 100 mg
16405048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16471277 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12245
MedChemExpress SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.
SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB-366791
CAS 472981-92-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14ClNO2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (347.54 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(OC)=C1)/C=C/C2=CC=C(Cl)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 287.74
Poids de la formule 287.74
Pourcentage de pureté 98.72%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death