Learn More
R&D Systems™ SB 4
Code produit 18759586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18759586 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18759586 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6881/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.50€
    177.45€ / 50mg
    Économisez 20.05€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent BMP4 agonist
SB 4 is a potent BMP4 agonist (EC50 = 74 nM). Activates canonical BMP signaling and increases SMAD-1/5/9 phosphorylation, with no effect on p-SMAD-2, p-SMAD-3 or p-TAK1. Bypasses noggin-induced inhibition of type I BMP receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole
CAS 100874-08-6
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C14H10BrNOS
Poids de la formule 320.2
Type de produit Agonist
Pureté 99%