Learn More
SB-408124 Hydrochloride, MedChemExpress
Description
SB-408124 Hydrochloride is a selective non-peptide orexin receptor 1 (OX1) receptor antagonist with Kis of 57 nM and 27 nM in whole cell and membrane, respectively. SB-408124 Hydrochloride exhibits 50-fold selectivity over OX2 receptor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SB-408124 Hydrochloride |
| CAS | 1431697-90-3 |
| Couleur | Gris |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H19ClF2N4O |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C=C1)N(C)C)NC2=CC(C)=NC(C2=CC(F)=C3)=C3F.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 392.83 |
| Poids de la formule | 392.83 |
| Afficher plus |