Learn More
SB 525334, MedChemExpress
Code produit 16457687
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16457687 5 mg
16454948 10 mg
16421197 50 mg
16435726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16457687 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12043
MedChemExpress SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB 525334
CAS 356559-20-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H21N5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (291.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=NC(C2=CC=CC(C)=N2)=C(C3=CC=C4N=CC=NC4=C3)N1)C
Poids moléculaire (g/mol) 343.42
Poids de la formule 343.42
Pourcentage de pureté 95.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease