Learn More
SB-590885, MedChemExpress
Code produit 16494318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494318 10 mg
16475236 100 mg
16450647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10966
MedChemExpress SB-590885 is a potent B-Raf inhibitor with Ki of 0.16 nM, and has 11-fold greater selectivity for B-Raf over c-Raf, without inhibition to other human kinases.
SB-590885 is a potent B-Raf inhibitor with Ki of 0.16 nM, and has 11-fold greater selectivity for B-Raf over c-Raf, without inhibition to other human kinases.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB-590885
CAS 405554-55-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H27N5O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (73.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O/N=C1CCC2=CC(C3=C(NC(C4=CC=C(C=C4)OCCN(C)C)=N3)C5=CC=NC=C5)=CC=C/12
Poids moléculaire (g/mol) 453.54
Poids de la formule 453.54
Pourcentage de pureté 99.56%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease