Learn More
SB-705498, MedChemExpress
Code produit 16450437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450437 50 mg
16435056 100 mg
16426787 5 mg
16404088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16450437 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10633
MedChemExpress SB-705498 is a potent, selective and orally bioavailable transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor antagonist with a pIC50 of 7.1.
SB-705498 is a potent, selective and orally bioavailable transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor antagonist with a pIC50 of 7.1.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB-705498
CAS 501951-42-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16BrF3N4O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (232.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=CC=C1NC(N[C@@H]2CCN(C3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3)C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 429.23
Poids de la formule 429.23
Pourcentage de pureté 98.33%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation