Learn More
Tocris Bioscience™ SB 747651A dihydrochloride
Description
Potent, ATP-competitive mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) inhibitor (IC50 = 11 nM in an in vitro kinase assay); targets the N-terminal kinase domain. Inhibits MSK1, MSK2, PKA, PKB, RSK and p70S6K activity in cells. Blocks IL-10 production in macrophages.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SB 747651A dihydrochloride |
| CAS | 1781882-72-1 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C16H24Cl2N8O |
| Poids de la formule | 415.32 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 415.323 |