Learn More
SB-772077B dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16486917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486917 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16486917 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108518
MedChemExpress SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB-772077B dihydrochloride
CAS 607373-46-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H20Cl2N8O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (240.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 38.33 mg/mL (92.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES [H]Cl.O=C(C1=CN=CC2=C1N(CC)C(C3=NON=C3N)=N2)N4C[C@@H](N)CC4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 415.28
Poids de la formule 415.28
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation