Learn More
SB225002, MedChemExpress
Code produit 16493177
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493177 50 mg
16497146 100 mg
16491226 200 mg
16449687 5 mg
16427158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493177 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY1671150mg
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB225002
CAS 182498-32-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H10BrN3O4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br
Poids moléculaire (g/mol) 352.14
Poids de la formule 352.14
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation