Learn More
SB756050, MedChemExpress
Code produit 16424766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16424766 100 mg
16413688 10 mg
16410077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16424766 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY102016
MedChemExpress SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.
SB756050 is a selective TGR5 agonist. SB756050 has the potential for type 2 diabetes treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau SB756050
CAS 447410-57-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28N2O8S2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (299.65 mM)
SMILES O=S(N1CCN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC1)(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 500.59
Poids de la formule 500.59
Pourcentage de pureté 99.32%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism