Learn More
Cole-Parmer™ Concentrateurs d'échantillons série SC-200
Code produit 17996082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Pour plaques de 96 puits
Pour tubes
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17996082 Pour plaques de 96 puits 1 unité
17986082 Pour tubes 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17996082 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3662043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1390.22€ / 1 pièces
    Économisez 284.78€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Concentre rapidement plusieurs échantillons dans un bloc à la fois.
  • La position variable de l'aiguille convient à diverses Dri-Block™ inserts
  • Son format compact le rend idéal pour une utilisation sous une hotte aspirante.
  • Aiguilles, bloc et chauffe-bloc vendus séparément
  • Le concentrateur souffle un gaz inerte sur la surface de vos échantillons via des aiguilles en acier inoxydable (non incluses).
  • Le gaz insufflé, combiné à la chaleur du réchauffeur, crée des conditions idéales pour une évaporation rapide et efficace.
  • Insérer les aiguilles dans une membrane de silicone selon n'importe quelle configuration.
  • Le réservoir de gaz entièrement réglable permet un contrôle précis de la hauteur.
  • La distance de déplacement vertical maximale est de 32 cm.
  • La consommation maximale de gaz est de 15 L/min.
  • Commandez des aiguilles revêtues de PTFE pour une utilisation avec des échantillons corrosifs.
Spécification
Modèle SC-200
Description Pour plaques de 96 puits
À utiliser avec (équipement) Dri-Block™ Inserciones