Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC100
Code produit 10609325 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SC100
SC100 avec pince
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Fréquence unitSize
10609325 SC100 avec pince 230 V 50 Hz 1 pièce
16257411 SC100 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10609325 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1520011
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le circulateur SC100 est l’un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure qui maintiennent une température allant de -28° à +100°C.
Le Thermo Scientific™ SC100 est l’un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure qui maintiennent une température allant de 13° à 100°C. Il dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
Conçu avec des qualités telles qu’une facilité d’utilisation et une efficacité énergétique, avec des capacités de chauffage et de pompage puissantes pour les applications en circuit fermé.
  • Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
  • Cinq températures de points de consigne programmables.
  • Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
  • Deux niveaux de réglage de la vitesse de la pompe pour augmenter le flux ou l’agitation du bain.
  • Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
  • Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
  • Alarme acoustique et optique
  • Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pont (–0016, -0018 et –0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec pince ; 230 V / 50 Hz
Certifications/Conformité CE, CSA, UL, RoHS
Débit 17 L/min.
Gamme de températures -28°C à +100°C
Capacité de chauffage 2 kW/1,2 kW
Pression max. 300 mbar/4,35 psi
Modèle SC100 avec pince
Classe de sécurité 1 / NFL
Température (métrique) maximale 100°C
Stabilité de la température 0,02°C
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 po (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Longueur (impériale) 7,8 po
Longueur (métrique) 19,9 cm
Largeur (impériale) 5,4 po
Largeur (métrique) 13,8 cm
Hauteur (impériale) 13,2 po
Hauteur (métrique) 33,6 cm
Poids (impériale) 3,3 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz