Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC100
Code produit 16257411 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
SC100
SC100 avec pince
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Fréquence unitSize
16257411 SC100 230 V 50 Hz 1 pièce
10609325 SC100 avec pince 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16257411 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1520001B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le circulateur SC100 est l’un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure qui maintiennent une température allant de -28° à +100°C.
Le Thermo Scientific™ SC100 est l’un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure qui maintiennent une température allant de 13° à 100°C. Il dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
Conçu avec des qualités telles qu’une facilité d’utilisation et une efficacité énergétique, avec des capacités de chauffage et de pompage puissantes pour les applications en circuit fermé.
  • Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
  • Cinq températures de points de consigne programmables.
  • Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
  • Deux niveaux de réglage de la vitesse de la pompe pour augmenter le flux ou l’agitation du bain.
  • Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
  • Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
  • Alarme acoustique et optique
  • Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pont (–0016, -0018 et –0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 230 V / 50 Hz
Certifications/Conformité CE, CSA, UL, RoHS
Débit 17 L/min.
Gamme de températures 13°C à 150°C
Capacité de chauffage 2 kW/1,2 kW
Pression max. 300 mbar/4,35 psi
Modèle SC100
Classe de sécurité 1 / NFL
Stabilité de la température 0,02°C
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 po (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Longueur (impériale) 7,8 po
Longueur (métrique) 19,9 cm
Largeur (impériale) 5,4 po
Largeur (métrique) 13,8 cm
Hauteur (impériale) 13,2 po
Hauteur (métrique) 33,6 cm
Poids (impériale) 3,3 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz