Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC150
Code produit 10404150 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SC150
SC150 avec pince
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Fréquence unitSize
10404150 SC150 230 V 50 Hz 1 pièce
10743267 SC150 avec pince 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10404150 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1530001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00€
    2060.00€ / 1 pièces
    Économisez 75.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Maintenez la température de -28° à +150°C grâce aux circulateurs à immersion SC150, un modèle de base appartenant à une nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure.
Maintenez la température de 13°° à 150°C grâce aux circulateurs à immersion Thermo Scientific™ SC150. Ce modèle de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure est équipé d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler. Ajustez aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
Conçu avec des qualités telles qu’une facilité d’utilisation et une efficacité énergétique, avec des capacités de chauffage et de pompage puissantes pour les applications en circuit fermé.
  • Température max. : 150°C
  • Alarme de niveau de liquide bas correspondant à la classe de sécurité III
  • Arrêt automatique lorsque le contrôleur détecte une température excessive, un niveau de liquide bas ou une surchauffe du moteur
  • Port de communication USB et options pour RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, E/S analogique
  • Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
  • Cinq températures de points de consigne programmables.
  • Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
  • Deux niveaux de réglage de la vitesse de la pompe pour augmenter le flux ou l’agitation du bain.
  • Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
  • Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
  • Alarme acoustique et optique
  • Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pince (–0016, –0018 et –0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 230 V / 50 Hz
Certifications/Conformité CE, CSA, UL, RoHS
Communications USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique
Débit 17 L/min.
Gamme de températures 13°C à 150°C
Capacité de chauffage 2 kW/1,2 kW
Pression max. 300 mbar/4,35 psi
Modèle SC150
Classe de sécurité 3/FL
Température (métrique) maximale 150°C
Stabilité de la température 0,02°C
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 po (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Longueur (impériale) 7,8 po
Longueur (métrique) 19,9 cm
Largeur (impériale) 5,4 po
Largeur (métrique) 13,8 cm
Hauteur (impériale) 13,2 po
Hauteur (métrique) 33,6 cm
Poids (impériale) 3,3 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz