Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC150L
Maintenez des températures jusqu’à +150°C avec ce thermostat de qualité supérieure à profondeur d’immersion accrue pour accueillir des bains de plus grande taille ou plus profonds.
Marque: Thermo Scientific™ 1540011
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Maintenez la température jusqu’à +150°C, tout en augmentant la profondeur d’immersion pour accueillir des bains plus grands ou plus profonds. Le circulateur à immersion Thermo Scientific™ SC150L, un des modèles de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure, dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
- Température max. : 150°C
- La profondeur d’immersion est accrue pour accueillir de bains de taille ou de profondeur supérieure.
- Alarme de niveau de liquide bas correspondant à la classe de sécurité III
- Arrêt automatique lorsque le contrôleur détecte une température excessive, un niveau de liquide bas ou une surchauffe du moteur
- Port de communication USB et options pour RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, E/S analogique
- Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
- Cinq températures de points de consigne programmables
- Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
- Deux niveaux de réglage de la vitesse de la pompe pour augmenter le flux ou l’agitation du bain.
- Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
- Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
- Alarme acoustique et optique
- Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pince (–0016, –0018 et –0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
Spécification
Avec pince ; 230 V / 50 Hz | |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique | |
13°C à 150°C | |
300 mbar/4,35 psi | |
3/FL | |
7,8 x 5,4 x 15,1 po (19,9 x 13,8 x 38,4 cm) | |
19,9 cm | |
13,8 cm | |
38,4 cm | |
7,3 kg | |
230 V |
CE, CSA, UL, RoHS | |
17 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
SC150 L avec pince | |
0,02°C | |
7,8 po | |
5,4 po | |
15,1 po | |
3,3 lb | |
230 V/50 Hz | |
50 Hz |