Learn More
SC57666, MedChemExpress
Code produit 16483169
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483169 1 mg
16442388 5 mg
16440189 10 mg
16430706 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16483169 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00129
MedChemExpress SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SC57666
CAS 158959-32-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H17FO2S
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (316.07 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)CCC2)C=C1)(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 316.39
Poids de la formule 316.39
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation