Learn More
SC66, MedChemExpress
Code produit 16480398
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480398 5 mg
16447938 10 mg
16443877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16480398 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19832
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau SC66
Forme physique Solid
CAS 871361-88-5
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H16N2O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (90.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CCC/C1=C\C2=CC=NC=C2)=C/C3=CC=NC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 276.33
Poids de la formule 276.33
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research