Learn More
SC75741, MedChemExpress
Description
SC75741 is a broad and efficient NF-κB inhibitor with an IC50 of 200 nM for p65. SC75741 blocks influenza viruses (IV) replication. SC75741 impairs DNA binding of the NF-κB subunit p65, resulting in reduced expression of cytokines, chemokines, and pro-apoptotic factors. SC75741 subsequently inhibits caspase activation and blocks caspase-mediated nuclear export of viral ribonucleoproteins.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SC75741 |
| CAS | 913822-46-5 |
| Couleur | Marron |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H23N7O2S2 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=NC(C=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C3)=C3N1)C4=CSC(C(CC5)CCN5C6=NC=NC7=C6SC=C7)=N4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 565.67 |
| Poids de la formule | 565.67 |
| Afficher plus |