Learn More
SC75741, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(6-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-(1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl-4-piperidinyl)-4-thiazolecarboxamide |
| CAS | 913822-46-5 |
| Formule moléculaire | C29H23N7O2S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | SC75741, N-(6-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-(1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl-4-piperidinyl)-4-thiazolecarboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H23N7O2S2/c37-24(17-4-2-1-3-5-17)19-6-7-20-22(14-19)34-29(33-20)35-27(38)23-15-40-28(32-23)18-8-11-36(12-9-18)26-25-21(10-13-39-25)30-16-31-26/h1-7,10,13-16,18H,8-9,11-12H2,(H2,33,34,35,38) |
| SMILES | O=C(Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3)c4csc(n4)C5CCN(CC5)c6ncnc7ccsc67 |
| Nom IUPAC | N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-(1-thiéno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpipéridin-4-yl)-1,3-thiazole-4-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 565.67 |
| Poids de la formule | 565.1355 |