Learn More
Interscience Scan 3000 IA
Code produit 30560053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Scan 3000 Ai
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30560053 Scan 3000 Ai 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30560053 Fournisseur Interscience Code fournisseur 434300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15180.00€
    14157.00€ / 1 pièces
    Économisez 1023.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compteur automatique de colonies d'IA et lecteur de zones d'inhibition
  • Scan 3000 Ai est un outil de pointe conçu pour automatiser et standardiser le comptage des colonies dans les analyses microbiologiques.
  • Offre des performances exceptionnelles et évolue constamment pour intégrer les dernières avancées technologiques.
  • Compatible avec toutes les boîtes de Petri jusqu'à 90 mm et tous les types de milieux de culture.
Spécification
Type de produit Compteur de colonies automatisé
Type d’affichage LED
Taille de cellule Taille minimale de la colonie détectée : 0,03 mm
Couleur Blanc, noir
Méthode de détection Intelligence artificielle
Champ En comptant sur les géloses chromogènes, Petrifilm™ , MC-médias Pads™ , Compact Dry™ , Facile Plate™ , membranes de filtration
Grossissement Zoom x69
Matériau acier inoxydable peint
Modèle Scan 3000 Ai
Type de sortie Gratuit USB Port 3.0
Quantité 1
comptage total Jusqu'à 1000 colonies par seconde
Diamètre (impériale) 2,17 à 3,54 in.
Diamètre (métrique) 55 à 90 mm
Profondeur (impériale) 19,69 in
Profondeur (métrique) 50 cm
Hauteur (impériale) 17,32 in
Hauteur (métrique) 44 cm
Longueur (impériale) 12,60 in
Longueur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 12,60 in
Largeur (métrique) 32 cm
Poids (impériale) 25.35 lb.
Poids (métrique) 11.5 kg
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 70 W
Certifications/Conformité 21 CFR Partie 11, ISO 7218 et AOAC 977,27
À utiliser avec (application) Scan 3000 Ai est utilisé pour le comptage de colonies par intelligence artificielle sur une large gamme de supports, de techniques et de milieux de culture différents pour le contrôle qualité. L'équipement permet le comptage des spirales et Petrifilm™ Lecture précise et répétable. L'interprétation des milieux chromogènes est également possible.
À utiliser avec (équipement) On utilise des boîtes de Petri rondes d'un diamètre de 55 à 90 mm.
Comprend 1 alimentation, 1 USB câble, 3 plaques de validation, 1 manuel d'utilisation, 1 certificat de conformité/carte de garantie
Conditions d’expédition Expédition sous 72 heures après confirmation de la commande
Garantie 3 ans (après enregistrement de la garantie)