Learn More
Interscience Scan 5000 IA
Code produit 30560051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Scan 5000Ai
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30560051 Scan 5000Ai 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30560051 Fournisseur Interscience Code fournisseur 434500
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compteur automatique de colonies d'IA et lecteur de zones d'inhibition. Intelligence artificielle pour grandes boîtes de Petri.
  • Scan 5000 Ai automatise et standardise le comptage des colonies pour les analyses microbiologiques
  • Offre des performances inégalées et des opportunités de développement continu à la pointe des avancées technologiques.
  • Convient à toutes les boîtes de Petri jusqu'à 150 mm et à tous les milieux de culture.
Spécification
Type de produit Compteur de colonies automatisé
Type d’affichage LED
Taille de cellule Taille minimale de la colonie détectée : 0,03 mm
Couleur Blanc, noir
Méthode de détection Intelligence artificielle
Champ En comptant sur les géloses chromogènes, Petrifilm™ , MC-médias Pads™ , Compact Dry™ , Facile Plate™ , membranes de filtration
Grossissement Zoom x69
Matériau acier inoxydable peint
Modèle Scan 5000Ai
Type de sortie Gratuit USB Port 3.0
Quantité 1
comptage total Jusqu'à 1000 colonies par seconde
Diamètre (impériale) 2,17 à 5,91 in.
Diamètre (métrique) 55 à 150 mm
Profondeur (impériale) 18,27 in
Profondeur (métrique) 46.4 cm
Hauteur (impériale) 24,84 in
Hauteur (métrique) 63.1 cm
Longueur (impériale) 18,27 in
Longueur (métrique) 46.40 cm
Largeur (impériale) 18,27 in
Largeur (métrique) 46.40 cm
Poids (impériale) 55.45 lb.
Poids (métrique) 25.15 kg
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 140 W
Certifications/Conformité 21 CFR Partie 11, ISO 7218 et AOAC 977,27
À utiliser avec (application) Le Scan 5000 Ai est utilisé pour le comptage de colonies par intelligence artificielle sur des boîtes de Petri de toutes tailles, jusqu'à 150 mm. L'IA intégrée permet l'analyse précise et reproductible d'une large gamme de milieux, de techniques et de supports de culture différents, notamment les membranes de filtration pour les échantillons liquides et EM plaques de contact. L'IA propose également une classification des différents types de colonies, notamment les bactéries, les levures et les moisissures.
À utiliser avec (équipement) On utilise des boîtes de Petri rondes de 55 à 150 mm et des boîtes de Petri carrées de 120 mm.
Comprend 1 alimentation, 1 USB câble, 3 plaques de validation, 1 manuel d'utilisation, 1 certificat de conformité/carte de garantie
Conditions d’expédition Expédition sous 72 heures après confirmation de la commande
Garantie 3 ans (après enregistrement de la garantie)