Learn More
Granulé de scandium, 15,9 mm (0,63 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442157 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15442157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045118.KF
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Forme : Env. .5 g/pièce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium
Note relative au nom arc-cast pellet
CAS 7440-20-2
Aspect Silver gray pellet
Densité 3g/cm
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Forme Granulé, dia. 15,9 mm (0,63 po.)
Formule moléculaire Sc
Numéro MDL MFCD00016323
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
Nom IUPAC scandium
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Scandium arc-cast pellet
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Scandium