Learn More
Feuille de scandium, épaisseur 0,127 mm (0,005 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376507 25 x 25 mm 25mm
11315699 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000294.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.92€
    283.65€ / 25mm
    Économisez 69.27€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Forme : Env. 0,24 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Specifications
Nom chimique ou matériau Scandium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Forme Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur