Learn More
Lingot de scandium 99,9 % (à base de métaux à l’exclusion de Ta), Ta nominal 8-12 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339387 1 g 1g
11349387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040229.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium ingot
Couleur Gris
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Forme Ingot, emballé sous argon
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exclusion du Ta), Ta nominal 8 à 12 %
Pourcentage de pureté 99.9%