Learn More
Scandium solide sous diverses formes, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
Sous argon
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15441617 2 g Sous argon 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15441617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039996.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium
Note relative au nom pieces
CAS 7440-20-2
Aspect Silver gray foil
Densité 2.989g/cm3
Quantité 2 g
Odeur Odorless
Conditionnement Sous argon
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Formule moléculaire Sc
Numéro MDL MFCD00016323
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
Nom IUPAC scandium
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.