Learn More
Tige de scandium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,6 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
Conditionnement:
10mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375837 10 mm 10mm
11365837 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043499.HF
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement en mylar sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium rod
Couleur Gris
Note relative au nom ≈12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantité 10 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.53g/mm
Forme Baguette coulée
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Pourcentage de pureté 99.6%