Learn More
Triflate de scandium, TRC
Product Code. 30419020
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30419020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30419020 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS19890025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Scandium Triflate
CAS 144026-79-9
Formule moléculaire C3H3F9O9S3 . Sc
Quantité 25 g
Synonyme Scandium(III) Triflate, Scandium(III) Trifluoromethanesulfonate, Scandium(3+) Triflate, Scandium Trifluoromethanesulfonate, Scandium Tris(trifluoromethanesulfonate), Trifluoromethanesulfonic Acid Scandium(3+) Salt
Formule InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC scandium(3+);trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 492.2
Poids de la formule 491.812