Description
- Pour les denrées alimentaires (FDA et EU 10/2011)
- Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
- Peuvent également être utilisés pour l’ébullition des produits
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grattoir |
| Type de poignée | Fixe |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | FDA et (UE) n 10/2011 |
| Couleur | blanc |
| À utiliser avec (application) | Apte au contact alimentaire |
| Longueur (métrique) | 205 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | Monobloc |
| Largeur (métrique) | 75 mm |