Learn More
Buerkle™ Grattoirs pour denrées alimentaires
Code produit 10440401 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
205 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10440401 250 mm 1 pièce
10260512 205 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10440401 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 83004010
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grattoirs à surface facile à nettoyer, lisse et sans pores, parfaits pour le secteur alimentaire.
  • Pour les denrées alimentaires (FDA et EU 10/2011)
  • Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
  • Peuvent également être utilisés pour l’ébullition des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Grattoir
Handle Type Fixe
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité FDA et (UE) n 10/2011
Couleur blanc
À utiliser avec (application) Apte au contact alimentaire
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Polypropylène
Modèle Monobloc
Largeur (métrique) 110 mm