Learn More
Merck Capteurs 40 μm pour compteur de cellules Scepter™ 3.0
Code produit 17111731 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 boîtes
500 boîtes
50 boîtes
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17111731 50 boîtes 50 pièces
17121731 250 boîtes 250 pièces
17131731 500 boîtes 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17111731 Fournisseur Merck Code fournisseur PHCC340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.52€
    181.99€ / 50 pièces
    Économisez 81.53€
    30% de réduction
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le capteur Scepter™ 3.0 est conçu avec une zone de détection cellulaire micro-fabriquée qui permet la discrimination par taille et volume de cellules jusqu’à une résolution de sous-microns et de sous-pL. Associé à des canaux de manipulation de liquides de précision et à des composants électroniques, le capteur Scepter™ fournit des statistiques précises et fiables sur la population cellulaire.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
  • Fournit une méthode rapide et pratique pour compter des cellules et des particules
  • Compatible avec les capteurs 40 et 60 μm.
  • Utilise le principe Coulter dans un format miniaturisé et portatif qui permet un comptage rapide des cellules, en moins de 30 secondes
  • Préparez une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilisez le compteur de cellules pour aspirer un échantillon de cette dilution dans le capteur
  • Afficheurs :
    • Concentration cellulaire
    • Taille moyenne des cellules
    • Volume moyen des cellules
    • Histogramme de la distribution par taille ou par volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Capteurs de compteur de cellules Scepter™ 3.0
Taille de cellule 5 à 15 μm
Cycles de fonctionnement 50 000 à 1 500 000 particules/ml
Granulométrie 4 à 18 μm
Quantité 50 boîtes
À utiliser avec (application) Comptage de cellules