Learn More
Merck Kit de compteur automatisé de cellules portatif Scepter™ 3.0
Code produit 17141731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de cellule:
5 à 15 μm
8 à 25 μm
Type de produit:
Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 40 μm
Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 60 μm
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de cellule Type de produit unitSize
17141731 5 à 15 μm Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 40 μm 1 kit
17181731 8 à 25 μm Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 60 μm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17141731 Fournisseur Merck Code fournisseur PHCC340KIT
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le compteur de cellules Scepter™ 3.0 permet de stocker jusqu’à 999 comptages de cellules rapides pouvant être transférés vers Excel.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche.
  • Remplace Scepter™ 2.0 et non compatible avec les capteurs 2.0
  • Fournit une méthode rapide et pratique pour compter des cellules et des particules
  • Compatible avec les modèles 40 et 60 μCapteurs M.
  • Emploie le Coulter Principe miniaturisé et portable, réalisable en moins de 30 secondes
  • Préparer une dilution de la culture cellulaire d'intérêt et utiliser le Scepter™ Compteur de cellules pour aspirer un échantillon de cette dilution
  •  Afficheurs :
    • Concentration cellulaire
    • Taille moyenne des cellules
    • Volume moyen des cellules
    • Histogramme de la distribution par taille ou par volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de capteurs et de compteur de cellules Scepter 3.0 de 40 μm
Taille de cellule 5 à 15 μm
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
Comprend Compteur de cellules Scepter 3.0, flacon de billes de test, station de charge Scepter 3.0 et boîte de capteurs Scepter 3.0