Learn More
Merck Kit de montage Scepter™ 3.0
Code produit 17131741
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sceptre 3.0
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17131741 Sceptre 3.0 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17131741 Fournisseur Merck Code fournisseur PHCC3WKIT
Expédition estimée: 05-02-2027
Le kit de montage Scepter™ 3.0 est compatible avec la station de charge Scepter™ 3.0
  • La station de charge est fournie avec un kit de montage pour conserver Scepter™ 3.0 à l’abri en cas de non utilisation
  • Station de charge incluse avec les instruments Scepter™ 3.0 ou à acheter séparément
  • Inclus avec :
    •  PHCC340KIT
    • PHCC360KIT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de montage
Gamme de produits Scepter
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
À utiliser avec (équipement) Sceptre 3.0