Learn More
Merck Capteurs de compteur de cellules Scepter
Code produit 15421700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250/boîte
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421700 250/boîte 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15421700 Fournisseur Merck Code fournisseur PHCC60250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les capteurs de compteur de cellules Scepter sont conçus avec une zone de détection cellulaire micro-fabriquée qui permet la discrimination par taille et volume de cellule jusqu’à la résolution du sous-micron et du sous-picolitre.
  • Associé à des canaux de manipulation de liquides de précision et à des composants électroniques, le capteur Scepter fournit des statistiques précises et fiables sur la population cellulaire.
  • Le compteur de cellules automatisé portatif Scepter 2.0 offre une méthode rapide et pratique pour le comptage des cellules et des particules, et est compatible avec les capteurs 40 et 60 uM. Le système utilise le principe Coulter dans un format miniaturisé, portatif, permettant un comptage rapide des cellules ; ce qui prenait 10 minutes ne prend maintenant que moins de 30 secondes. L’utilisateur prépare une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilise le compteur de cellules Scepter pour aspirer un échantillon de cette dilution dans le capteur Scepter.
  • L’écran du compteur de cellules Scepter affiche les informations suivantes :
    • Concentration cellulaire 
    • Taille moyenne des cellules 
    • Volume moyen des cellules 
    • Histogramme de la distribution par taille ou par volume
    • Ce système est exclusivement réservé à la recherche et a été testé avec des types de cellules représentatifs de ceux utilisés aujourd’hui
  • Capteurs de 60 μm conçus pour compter les particules entre 6 μm et 36 μm
  • Plage de fonctionnement : 10 000 particules/ml–500 000 particules/ml
  • Granulométrie : 6 μm–36 μm
  • Plage de taille de cellule : 8,0–25,0 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Volume d’échantillon de 50 mu;l
Quantité 250/boîte