Learn More
Merck Flacon de billes de test Scepter™
Code produit 17191731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
11 μm
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
17191731 11 μm 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17191731 Fournisseur Merck Code fournisseur PHCC3BEADS
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les microbilles de test Scepter™ permettent d’évaluer le compteur de cellules Scepter™
  • Les microbilles de test Scepter™ permettent d’évaluer le compteur de cellules Scepter™
  • Compatible avec Scepter™ 2.0 et 3.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Flacon de microbilles de test
Granulométrie 11 μm
Gamme de produits Scepter
À utiliser avec (application) Comptage de cellules